About This Item
线性分子式:
HfCl4
CAS号:
分子量:
320.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.9% trace metals basis
形狀:
powder
推荐产品
蒸汽壓力
1 mmHg ( 190 °C)
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
純化經由
sublimation
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氯化铪(IV)可用作以下反应的催化剂:
- 通过醛、胺和亚磷酸盐的一锅三组分反应合成α-氨基膦酸酯 。
- 在离子液中将碳水化合物转化为 5-羟甲基糠醛。
- 由N-取代苯二胺和醛平行合成 1,2-取代苯并咪唑。
- 通过溶胶凝胶法制备 制备氯化铪的前体。
- 合成胍基氯化铪(IV)复合物的原料。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Hafnium oxide nanoparticles synthesized via sol-gel route for an efficient detection of volatile organic compounds at room temperature
Anamitra Chattopadhyay and Jhasaketan Nayak
Materials Science in Semiconductor Processing, 139 , 106336-106336 (2022)
Activated carbon supported hafnium (IV) chloride as an efficient, recyclable, and facile removable catalyst for expeditious parallel synthesis of benzimidazoles
Xiao-Chong Peng, et al.
Catalysts, 10, 436-436 (2020)
Catalytic conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural by Hafnium (IV) chloride in ionic liquids
Zehui Zhang, et al.
Starch, 64, 770-775 (2012)
Highly efficient synthesis of ?-aminophosphonates catalyzed by hafnium(IV) chloride
Xiao-Chuan Li, et al.
Tetrahedron Letters, 57, 1782-1785 (2016)
Synthesis and crystal structures of bulky guanidinato zirconium (IV) and hafnium (IV) chloride complexes
Cameron Jones, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 42, 866-870 (2012)