Merck
497363
Sigma-Aldrich
硫酸钴(II)铵 六水合物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
395.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99%
形狀
crystals and lumps
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
120 °C (dec.) (lit.)
密度
1.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N.N.O.O.O.O.O.O.[Co++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Co.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
YUWDLEMDFQMDIE-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)