Merck
175366
硬脂酸
reagent grade, 95%, powder or flakes
别名:
STA, 1-十八碳烷酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, 十八烷酸, 硬脂酸
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CH3(CH2)16COOH
化学文摘社编号:
分子量:
284.48
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-313-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
608585
Assay:
95%
Form:
powder or flakes
Grade:
reagent grade
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
产品名称
硬脂酸, reagent grade, 95%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
assay
95%
form
powder or flakes
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
硬脂酸 (SA) 是一种直链脂肪酸。在锗表面形成有序的单层 LB 膜。用傅里叶变换红外 (FTIR)-衰减全反射 (AR) 光谱对这些 LB 膜进行了研究。
报道了以负载型钯催化剂,将选择性 >98% 的水杨酸转化为脱氧的 C17 产物。相更改储能材料具有无毒、熔化温度方便等优点,是一种很有前途的相变储能材料。而且,它在经历相更改时表现出几乎可以忽略不计的过冷。
Application
在溶胶-凝胶法制备纳米微胶囊相更改材料 (NEPCMs) 过程中,硬脂酸可作为核心组分。
硬脂酸在介孔固体酸催化剂存在下可发生酯化反应生成硬脂酸甲酯。由于其防水能力,STA 可用于赋予各种表面超疏水性。STA 也可用于制备硬脂酸自组装膜。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 硬脂酸
存储类别
11 - Combustible Solids
flash_point_f
392.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
200 °C - Cleveland open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)