Merck
492841
Sigma-Aldrich
2-丙醇-2-d1
98 atom % D
别名:
异丙醇-2-d1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CDOH
CAS号:
分子量:
61.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
沸点
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
堆积密度
0.785 g/mL
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[2H]C(C)(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3D
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-WFVSFCRTSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
53.6 °F - closed cup
闪点(°C)
12.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)