Merck
386472
Sigma-Aldrich
苄醇-d7
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D5CD2OH
CAS号:
分子量:
115.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-XZJKGWKKSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96.00 °C - closed cup