Merck
900074
Sigma-Aldrich
维生素K2 (MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
别名:
甲萘醌-7-(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46D7H57O2
分子量:
656.04
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
yellow
mp
54 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C(C([2H])([2H])[2H])=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i9D3,10D,11D,30D,31D
InChI 密鑰
RAKQPZMEYJZGPI-HRQALKRPSA-N
一般說明
维生素K2,也称甲萘醌,是一种聚异戊二烯取代的萘醌。甲萘醌-7(MK-7)是维生素K2的亚型。存在于动物、大豆蛋白、发酵产物中,主要由细菌生产。
维生素K2(MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3)是一种氘代维生素K2,其中C-5、C-6、C-7、C-8和2-甲基上的质子被氘取代。
應用
维生素K2(MK-7)-(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3)可用作稳定的同位素内标,用于获得特定生物样品的准确数据。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Production of menaquinone (vitamin K2)-7 by Bacillus subtilis
Sato T, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 91(1), 16-20 (2001)
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)