Merck
491160
Sigma-Aldrich
1,6-二氨基己烷-1,6-13C2
99 atom % 13C
别名:
1,6-己烷二胺-1,6-13C2, 六亚甲基二胺-1,6-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N13CH2(CH2)413CH2NH2
分子量:
118.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
N[13CH2]CCCC[13CH2]N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5+1,6+1
InChI 密鑰
NAQMVNRVTILPCV-MPOCSFTDSA-N
基因資訊
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)