certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
浓度
1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
single component solution
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI key
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup