主要文件
8.18116
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
for synthesis
别名:
1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H16N2O2
CAS号:
分子量:
148.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
213-203-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
转变温度
flash point 121 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.011 - 1.014
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
249.8 °F - closed cup
闪点(°C)
121 °C - closed cup