Merck
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d1615N,自由基
98 atom % D, 98 atom % 15N
别名:
4-氧-2,2,6,6-四甲基哌啶-d16,1-15N-1-氧自由基, 氮氧自由基哌啶酮-d16,1-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D1615NO2
CAS号:
分子量:
187.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
等級
for ESR-spectroscopy
品質等級
同位素純度
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
35 °C (lit.)
質量偏移
M+17
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
InChI 密鑰
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)