文件
581500
Sigma-Aldrich
TEMPOL
≥97% total nitrogen (N) basis, crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
别名:
TEMPOL, 4-羟基-TEMPO,4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18NO2
CAS号:
分子量:
172.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
品質等級
化驗
≥97% total nitrogen (N) basis
形狀
crystals
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
orange
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种稳定的、细胞可渗透的氮氧化物,作为自由基清除剂和一氧化氮自旋陷阱。以剂量依赖性方式诱导氧化应激,并提高HL-60细胞中p21WAF1的水平。据报道可减少失血性休克后的器官损伤。具有防辐射和抗增殖特性。
一种稳定的、细胞可渗透的氮氧自由基,作为自由基清除剂和一氧化氮自旋陷阱。以剂量依赖性方式诱导氧化应激,并提高HL-60细胞中p21WAF1的水平。据报道可减少失血性休克后的器官损伤。具有防辐射和抗增殖特性。
生化/生理作用
主要靶标
自由基清除剂和一氧化氮自旋陷阱
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
重構
须现配溶液现用。复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。
其他說明
Gariboldi, M.B., et al. 2000.Free Radic.Biol. Med.29, 633.
Miura, Y., et al. 2000.J. Radiat.Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999.Shock 12, 255.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,spleen
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
294.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
146 °C - DIN 51758