Merck
705748
Sigma-Aldrich
4-羟基-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-15N-氧基, TEMPOL-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1815NO2
CAS号:
分子量:
173.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
69-71 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI 密鑰
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,spleen
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1