Merck
485268
Sigma-Aldrich
4-羰基-TEMPO-d16,自由基
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D
别名:
4-氧-,2,2,6,6-四甲基哌啶-d16-1-氧自由基, 氮氧自由基哌啶酮-d16
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D16NO2
CAS号:
分子量:
186.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
等級
for ESR-spectroscopy
品質等級
同位素純度
97 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
35 °C (lit.)
質量偏移
M+16
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2
InChI 密鑰
WSGDRFHJFJRSFY-NMRSHPDNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)