Merck
483613
Sigma-Aldrich
双(三甲基锡)乙炔
别名:
1,2-Ethynediylbis[trimethylstannane], Ethynylenebis[trimethyl]tin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SnC≡CSn(CH3)3
CAS号:
分子量:
351.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2.6CH3.2Sn/c1-2;;;;;;;;/h;6*1H3;;
InChI 密鑰
CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges