Merck
有机锡试剂
我们代表性的有机锡化合物包括烯丙基三苯基锡烷、马来酸二丁基锡和氯化三丁基锡
在用于合成高度复杂天然化合物和创建新型化学结构及已知键形成的有机合成中,有机锡试剂扮演了重要的角色。  有机锡化合物,也称为锡烷,含有至少一个锡-碳键,常用于钯催化交叉偶联反应中的合成子。自1977年被Stille首次报道以来,有机锡试剂已非常普遍地用于新型碳-碳(C-C)键的形成,从而用于药物发现中天然产物和其他小分子的合成。   
有机锡化学一直是有机金属化学研究中的一个活跃领域,并具有广泛的药理学、农业化学品和聚合应用。我们的有机锡试剂可用于生成Stille偶联前体以得到更为复杂的偶联产物,以及脱卤反应以生成用于后期合成序列的烃。 
阅读详情
产品
按相关性排序
显示86的1-20
变更视图
显示86的1-20
比较
货号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 86 结果的1-20
我们广泛的有机锡化合物包括:
  • 有机锡卤化物
  • 有机锡氢化物
  • 有机锡氧化物和氢氧化物
  • 超配位锡烷
  • 三重有机锡盐
我们还可提供其他有机金属试剂,以促进交叉偶联反应和发现新的键形成方法。如需查看这些试剂,请访问我们的有机锂、有机锌、有机铝和有机硅试剂页面。