Merck
483117
Sigma-Aldrich
2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲胺
97%
别名:
((2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基)甲基)胺, (2,2-甲基吡啶-1,3-二氧戊环-4-基)甲胺, 1-(2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基)甲胺, 2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲胺, 2,2-甲基吡啶-1,3-二氧戊环-4-甲胺, 3-氨基-1,2-丙二醇醋酸酯, 4-氨甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO2
CAS号:
分子量:
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
化驗
97%
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
147-148 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
ketal
SMILES 字串
CC1(C)OCC(CN)O1
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)