About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O3
CAS号:
分子量:
130.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
旋光性
[α]22/D +53.8°, c = 2 in chloroform
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
沸点
139 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
ether
ketal
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1(C)OC[C@@H](O1)C=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h3,5H,4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
参与有机反应的反应物包括:
- 亨利缩合反应
- 高官能团手性氮杂环丙烷的合成
- 醛的烯化
- 氧化
- Aldol 型冷凝
- 外源荧光示踪剂用亲水性吡嗪染料的合成
- Hosomi-Sakurai反应
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup