Merck
481505
Sigma-Aldrich
氨基磺酸
99.999% trace metals basis
别名:
磺酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2SO3H
CAS号:
分子量:
97.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99.999% trace metals basis
表单
crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES字符串
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... CA1(759) , CA2(760)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
氨基磺酸,硫酸的单酰胺形式,是一种强无机酸。它通常用于化学清洁过程,例如去除亚硝酸盐、含碳酸盐和磷酸盐的沉积物。它用作制备合成甜味剂,即环己磺酸钠的原料。
硫酸胺是一种含有硫的氨基酸,呈微酸性。它在酯化反应中起着绿色催化剂的作用。
应用
氨基磺酸可在以下领域用作催化剂:
  • 弗里德兰德喹啉合成。
  • 液体贝克曼重(用于从酮肟合成酰胺)。
  • 通过醛、胺和亚磷酸二乙酯之间的三组分反应形成制备α-氨基膦酸酯。
特点和优势
符合 A.C.S. 试剂规范。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yoshikubo K, et al.
Yoshikubo K and suzuki M, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology null
Sulfamic Acid and Sulfamates
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid acid catalyst for the Friedlander quinoline synthesis
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(42), 7249-7253 (2005)
Sulfamic acid
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Sulfamic acid: an efficient acid catalyst for esterification of FFA
D?Oca MG, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 97, 884-886 (2012)