Merck
383120
Sigma-Aldrich
氨基磺酸
ACS reagent, 99.3%
别名:
磺酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2SO3H
CAS号:
分子量:
97.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
99.3%
99.3-100.3% dry basis (ACS specification)
形狀
crystals
技術
titration: suitable
雜質
≤0.01% insolubles
燃燒殘留物
≤0.01%
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 213 g/L at 20 °C
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES 字串
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CA1(759) , CA2(760)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氨基磺酸 (H2NSO3H) 是广泛使用的无机化合物。以两性离子形式和中性形式存在。两性离子形式比中性形式更稳定。其工业应用已有报道。它具有多种有机合成应用。
氨基磺酸是一种强无机酸。本品为次氯酸盐清除剂。利用氨基磺酸在酸性条件下将硝酸盐还原为氮气的能力,与锌粉一起用于反硝化富含硝酸盐的废水。
應用
氨基磺酸 (H 2 NSO 3 H) 可用于以下研究:
  • 作为催化剂合成芳基-14 H -二苯并[a.j] 氧杂蒽。
  • 作为绿色催化剂用于酮肟制备酰胺。
  • 作为氨当量在区域选择合成伯烯丙胺,通过烯丙基取代反应。
  • 多取代喹诺酮的合成。
氨基磺酸可用于以下工艺:
  • 作为滴定剂用于滴定管进样量和化学校正因子的测定。
  • 通过改良 Glynn 和 Kendal 比色法中和对乙酰氨基酚比色法中的过量亚硝酸。
  • 防止电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) 测量尿汞过程中的内源性汞 (Hg) 损失。
  • 作为双醛纤维素 (DAC) 亚氯酸盐氧化反应中的酸性催化剂和次氯酸盐清除剂。
  • 多相催化合成聚喹啉衍生物 Hantzsch 缩合反应。
  • 以竹纤维为原料,对其进行了降解研究。
  • 作为基于离心微流体测定水样中硅酸盐的酸性试剂。
  • 作为催化剂,在室温下合成了脱氮黄素。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Fathima Shihana et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 48(1), 42-46 (2010-01-26)
Despite a significant increase in the number of patients with paracetamol poisoning in the developing world, plasma paracetamol assays are not widely available. The purpose of this study was to assess a low-cost modified colorimetric paracetamol assay that has the
Hyundoo Hwang et al.
Analytical chemistry, 85(5), 2954-2960 (2013-01-17)
In this study, we describe a novel platform based on centrifugal microfluidics for simultaneous determination of nitrite, nitrate and nitrite, ammonium, orthophosphate, and silicate in water samples. All processes from sample metering to detection were integrated and automatically conducted on
Neil A Demarse et al.
Analytical biochemistry, 417(2), 247-255 (2011-07-12)
Obtaining accurate results with nanowatt titration calorimeters with overflow cells requires mass calibration of the buret injection volume, chemical calibration of the reaction vessel effective volume, and chemical calibration of the calorimetric factor used to convert the measured electrical signal
Sulphamic acid assisted synthesis of polyhydroquinolines via Hantzsch multicomponent reaction: A green approach.
Lambat T, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 888-892 (2014)
Conversion of bamboo fiber into 5-hydroxymethylfurfural catalyzed by sulfamic acid with microwave assistance in biphasic system.
Sun J, et al.
Industrial Crops and Products, 70, 266-271 (2015)