Merck
47659
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-王氏树脂
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 Fmoc-甘氨酸 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
品質等級
標籤範圍
0.4-0.8 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3