Merck
47444
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
别名:
Fmoc-L-天冬氨酸 4-叔丁基 1-(羟基琥珀酰亚胺)酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H28N2O8
CAS号:
分子量:
508.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (calc. based on dry substance, CN)
光學活性
[α]20/D −31±1°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
128-132 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C27H28N2O8/c1-27(2,3)36-24(32)14-21(25(33)37-29-22(30)12-13-23(29)31)28-26(34)35-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3,(H,28,34)/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
OCCFRTKCROFJLW-NRFANRHFSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)