化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
111-116 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3