Merck
411361
Sigma-Aldrich
溴氟甲基膦酸二乙酯
96%
别名:
(溴二氟甲基)膦酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCF2P(O)(OC2H5)2
CAS号:
分子量:
267.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
40-41 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
InChI
1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
應用
用作以下过程的反应物:
  • 制备靶向信号转导子src同源区2 (SH2)结构域和转录激活子3 (Stat3)的磷酸肽模拟前药
  • 采用铃木偶联和拆分为关键步骤的多步合成法,合成结核分枝杆菌蛋白酪氨酸磷酸酶抑制型二氟甲基膦酸衍生物
  • 碱性水解时P-C键裂
  • 制备蛋白酪氨酸磷酸酶1B (PTP1B)抑制剂(非水解二氟甲基膦酸酯部分)胞内递送前药
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves