產品線
AnhydroBeads™
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
雜質
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
783 °C (lit.)
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于固态合成 CsNaLa6Br14N2 和 La3Br6N,它们含有罕见的双四面体结构单元。
特點和優勢
用于固态合成 CsNaLa6Br14N2 和 La3Br6N,它们含有罕见的双四面体结构单元。
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)