Merck
225649
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸三甲基硅酯
99%
别名:
TMS 三氟甲基磺酸酯, TMSOTf, 三甲基硅基三氟甲烷磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3SO3Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
222.26
Beilstein:
1868911
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.36 (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
密度
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI 密鑰
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三氟甲磺酸三甲基硅酯可与三氟化硼醚合物一起使用,用于在手性配体存在的情况下,进行有机锂试剂与烯丙基溴化物、氯化物和醚的铜催化不对称烯丙基烷基化 (AAA)。
可用于:
  • 作为硅烷化试剂, 用于以α-重氮基乙酰乙酸酯合成三甲基硅烯醚。
  • 活化苄基醚和烯丙基醚,进行硫化物的烷基化。
  • 在不形成甲氧基酮副产物的情况下,促进Danishefsky′二烯的 Diels-Alder 加合物转化为环己烯酮。
  • 制备二氟硼酸三氟甲磺酸酯醚合物,其是一种强路易斯酸,在乙腈溶剂中尤其如此。
  • 作为酯-酰亚胺和二酯的迪克曼环化反应试剂。
它还可用于催化:
  • 醇与酸酐的酰化
  • 羰基化合物与三烷基硅烷的还原偶联以形成对称醚。
  • 4-脱甲氧基道诺霉素酮与1-O-酰基-L-道诺糖胺衍生物的糖苷化。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Efficient, trimethylsilyl triflate-mediated conversion of Diels-Alder adducts of 1-methoxy-3-[(trimethylsilyl) oxy]-1, 3-butadiene (Danishefsky's diene) to cyclohexenones.
Vorndam PE
The Journal of Organic Chemistry, 55(11), 3693-3695 (1990)
Novel glycosidation of 4-demethoxyanthracyclinones by the use of trimethylsilyl triflate. Syntheses of optically active 4-demethoxydaunorubicin and 4-demethoxyadriamycin.
Kimura Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59(2), 423-431 (1986)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 755-755 (1993)
Method for sulfide S-benzylation or S-allylation using trimethylsilyl triflate activated benzyl or allyl ethers.
Vedejs E & Eustache J.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3353-3354 (1981)
General ether synthesis under mild acid-free conditions. Trimethylsilyl iodide catalyzed reductive coupling of carbonyl compounds with trialkylsilanes to symmetrical ethers and reductive condensation with alkoxysilanes to unsymmetrical ethers.
Sassaman MB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(19), 4314-4319 (1987)