Merck
404659
Sigma-Aldrich
双(乙酰丙酮)二氯化锡(IV)
98%
别名:
双(乙酰丙酮)二氯丁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]2SnCl2
CAS号:
分子量:
387.83
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
flakes
powder or crystals
反應適用性
core: tin
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Cl)(Cl)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2ClH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*4-3-;;;
InChI 密鑰
DTMARTPDQMQTRX-VGKOASNMSA-J
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves