Merck
494135
Sigma-Aldrich
叔丁氧锡(IV)
≥99.99% trace metals basis
别名:
丁醇锡, 丁醇锡(IV), 四丁醇锡(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sn(OC(CH3)3)4
CAS号:
分子量:
411.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
low-melting solid
反應適用性
core: tin
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)O[Sn](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Sn/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
OSXGKVOYAKRLCS-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
  • 用于染料有效降解和可持续光催化的金属氧化物静电纺纳米纤维膜:这项研究涉及使用锡(IV)叔丁醇制备用于光催化应用的金属氧化物纳米纤维膜,突出了其在材料科学和可持续技术中的相关性(V Jagadeesh Babu et al., 2023)。
  • 乙酰丙酮锡(II)和水在大气原子层沉积SnO2薄膜的研究:该研究使用锡(IV)叔丁醇在开发SnO2薄膜的过程中,这对电子和光电子学至关重要,展示了其在先进材料合成中的实用性(VH Nguyen et al., 2022)。
特點和優勢
有机金属化学气相沉积的前体。Sn-Al 氧代醇盐的前体,氧代醇盐经热处理后可生成零价金属薄膜。酯消除反应可示构合成金属氧化物材料。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3