Merck
401307
Sigma-Aldrich
偏钛酸钠盐
−200 mesh
别名:
氧化钛钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2Ti3O7
CAS号:
分子量:
301.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: titanium
reagent type: catalyst
粒径
−200 mesh
密度
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-][Ti](=O)O[Ti](=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Na.7O.3Ti/q2*+1;;;;;;2*-1;;;
InChI key
GROMGGTZECPEKN-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 用作钠离子电池低压钠钛氧化物插入电极[1]
用于制备:
  • 锂离子蓄电池用水热法制备二氧化钛纳米棒和纳米线[2]
  • 水热法光催化钛酸盐纳米管薄膜[3]
  • 质子化钛酸盐纳米管作为固体酸催化剂[4]
  • 用于催化氨分解的纳米钌纳米载体[5]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)