Merck
495379
Sigma-Aldrich
硫酸氧钛(IV) 溶液
~15 wt. % in dilute sulfuric acid, 99.99% trace metals basis
别名:
硫酸氧钛, 硫酸钛(TiO(SO4 ))
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiOSO4
CAS号:
分子量:
159.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案:
99.99% trace metals basis
表单:
liquid
质量水平
方案
99.99% trace metals basis
表单
liquid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: titanium
浓度
~15 wt. % in dilute sulfuric acid
杂质
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
沸点
>100 °C
密度
1.361 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O[Ti+3].O[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2H2O.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);2*1H2;;/q;;;;;2*+4/p-8
InChI key
GEXADUANBMINSZ-UHFFFAOYSA-F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 不同合成途径氧化钛(IV)的表征与性能:讨论了在溶胶-凝胶法中使用氧硫酸钛(IV)作为前体来制备不同pH值的氧化钛溶液(Dontsova & Kutuzova, 2021)。
  • 硫酸和硫酸氟浸出钛的热力学模型:分析金红石在硫酸溶液中产生主要产物硫酸钛(IV)和硫酸氧的过程(Dubenko et al., 2020)。
  • Ti (NO3) 4、TiOF2和TiOSO4热分解过程中TiO2颗粒的形成:研究硫化氧钛在酸性溶液中的热分解,形成TiO2颗粒(Sofronov et al., 2020)。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)