Merck
708860
Sigma-Aldrich
氢化钾
in paraffin
别名:
Potassium monohydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH
CAS号:
分子量:
40.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reagent type: reductant
SMILES 字串
[K]
InChI
1S/K.H
InChI 密鑰
NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氢化钾是强碱和路易斯(Lewis)酸的氢化物供体。通常用于去质子化、重排和消除反应等有机反应。也作为还原剂,将受阻硼烷和硼酸盐还原为取代的硼氢化物。
應用
石蜡中的氢化钾作为碱,可用于:
  • 各种醛的Wittig反应, Z 选择性高。
  • Williamson醚合成反应,从醇中制备取代醚。
  • 环氧乙烷聚合,产出聚乙二醇。
物理性質
用于制备混合物的石蜡的熔点为 ~55-65℃
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available