Merck
339121
Sigma-Aldrich
乙醇锆(IV)
97%
别名:
Tetraethoxyzirconium, Zirconium ethoxide (Zr(OEt)4 ), Zirconium tetraethoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Zr(OC2H5)4
CAS号:
分子量:
271.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: zirconium
reagent type: catalyst
沸点
235 °C/5 mmHg (lit.)
SMILES字符串
CCO[Zr](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/4C2H5O.Zr/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
ASBGGHMVAMBCOR-UHFFFAOYSA-N
应用
合成烯烃官能化含锆单体的便捷前体,该单体可生成含锆的杂化聚合物。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
William J. Evans et al.
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)