蒸汽密度
7.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 49 °C)
化驗
≥99.95% trace metals basis
形狀
crystalline
反應適用性
reagent type: catalyst
core: antimony
雜質
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
73.4 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 纳米化合物Sb2S3的制备:本研究关注的是使用氯化锑(III)形成Sb2S3纳米棒,这与半导体和传感器中的材料科学应用相关(Guseynov et al., 2017)。
- 基于有机锑(III)卤化物杂化的高效发光二极管这项研究展示了光电子学方面的应用,特别是材料科学化学家感兴趣的高效发光二极管的开发(Li et al., 2022)。
- 硫脲类卤化锑化合物:结构和生物活性:这项研究探索了锑(III)卤化物复合物的生物活性,对寻找新型治疗剂的药物发现化学家可能很有吸引力(Hadjikakou et al., 2014)。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
商品
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.