Merck
470279
Sigma-Aldrich
氯化铋 (III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
别名:
三氯化铋, 三氯铋
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BiCl3
CAS号:
分子量:
315.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
產品線
AnhydroBeads
品質等級
化驗
99.999% trace metals basis
反應適用性
reagent type: catalyst
core: bismuth
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒徑
−10 mesh
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)