Merck
302864
Sigma-Aldrich
三丙二醇单甲醚(异构体混合物)
96%
别名:
O-甲基三丙二醇, [2-(2-甲氧基甲基乙氧基)甲基乙氧基]丙醇, 甲基丙三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(OC3H6)3OH
CAS号:
分子量:
206.28
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.43 (lit.)
沸点
100 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
O(C(COC(COC)C)C)C(CO)C
InChI
1S/C10H22O4/c1-8(5-11)14-10(3)7-13-9(2)6-12-4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChI key
GVZNXUAPPLHUOM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三(丙二醇)甲醚是一种具有前景的柴油加氧剂。已使用高速摄影技术对三(丙二醇)甲醚溶液中的气泡聚结和破裂后振荡进行了研究。
应用
  • 含乙二醇醚和乙二醇酯氧化物的柴油成分明确蒸馏曲线:减少颗粒物排放的燃料分析计量。: Smith、Ott和Bruno的这项研究探讨了乙二醇醚(包括三(丙二醇)甲醚)在柴油中的应用。该研究展示了这些含氧化合物如何减少颗粒物排放,为燃料配方中乙二醇醚的环境效益和性能改进提供了有价值的见解(Smith et al., 2008)。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
G Bournival et al.
Journal of colloid and interface science, 414, 50-58 (2013-11-16)
Most processes involving bubbling in a liquid require small bubbles to maximise mass/energy transfer. A common method to prevent bubbles from coalescing is by the addition of surfactants. In order to get an insight into the coalescence process, capillary bubbles
Beverly L Smith et al.
Environmental science & technology, 42(20), 7682-7689 (2008-11-06)
We recently introduced several important improvements in the measurement of distillation curves of complex fluids. The modifications to the classical measurement provide for (1) a composition-explicit data channel for each distillate fraction (for both qualitative and quantitative analysis), (2) temperature