Merck
187593
Sigma-Aldrich
三丙二醇
97%
别名:
[(1-甲基-1,2-乙二基)双(氧基)]双丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H[OC2H3(CH3)]3OH
CAS号:
分子量:
192.25
Beilstein:
2235421
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
6.63 (vs air)
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 25 °C)
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
沸点
273 °C (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
O(C(O)CC)C(COC(O)CC)C
InChI
1S/C9H20O4/c1-4-8(10)12-6-7(3)13-9(11)5-2/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SNAJJYBUNRAGEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 二丙二醇/三丙二醇新工艺的开发本研究概述了生产二丙二醇和三丙二醇新工艺的发展,重点介绍了其在变性和增强韧性方面的市场应用(Yoshii et al., 2014)。
  • 银颗粒在竹炭上的合成:利用三丙二醇作为合成纳米银的还原剂,为材料科学带来了潜在应用,用于创造导电和抗菌表面(Chiang & Yeh, 2014)。
  • 三丙二醇二丙烯酸酯基支撑油墨:讨论用于3D打印应用的三丙二醇二丙烯酸酯的改性,重点讨论其在创建制造后可轻松移除的支撑结构方面的应用(He et al., 2017
  • 环氧丙烯酸酯-三丙二醇-二丙烯酸酯混合物粘度:研究这些混合物中粘度的温度依赖性,这对于在材料科学和工业应用中广泛使用的紫外线固化涂料的应用非常重要(Liu et al., 2015)。
  • 柴油发动机的燃烧和排放:研究如何在柴油中使用三丙二醇作为添加剂来改善燃烧和减少废气排放,与环境化学和能源领域应用相关(Hazar, 2017)。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
293.0 °F - closed cup
闪点(°C)
145 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chin-Ping Kung et al.
International journal of pharmaceutics, 586, 119538-119538 (2020-06-17)
Methadone appears to be a promising candidate for pain management. Previously, we conducted a comprehensive characterization study of methadone base and evaluated the dermal delivery of methadone from various neat solvents. Four solvents, namely d-limonene (LIM), ethyl oleate (EO), Transcutol®