Merck
224944
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)苯甲醛
98%
别名:
α,α,α-三氟对甲苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CHO
CAS号:
分子量:
174.12
Beilstein:
1101680
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
沸点
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
fluoro
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI key
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 光谱法和密度泛函理论研究得到的(Z)-1-氨基硫脲的相关数据:使用4-(三氟甲基)苯甲醛在乙醇中合成(Z)-1-[4-(三氟甲基)亚苄基]氨基硫脲(UM Osman et al., 2019)。
  • 醛衍生物与三氟甲基亚磺酸钠的无过渡金属三氟甲基化反应:研究苯甲醛的直接C-H三氟甲基化和其他合成等价物(Z Tan et al., 2017)。
其他说明
静置后可能形成沉淀,但不影响使用。轻轻加热可使固体重新溶解。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Peng Cao et al.
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6628-6630 (2007-07-28)
In the presence of sodium hydrosulfite and a catalytic amount of AsPh3 and Fe(TCP)Cl, aldehydes react with ethyl diazoacetate to give the corresponding alpha,beta-unsaturated esters in high yields with excellent stereoselectivities (E/Z > 50/1).
Journal of the American Chemical Society, 115, 8570-8570 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 411-411 (1994)
Tetrahedron, 49, 9613-9613 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 1925-1925 (1993)