Merck
262528
Sigma-Aldrich
氯(二异丙基氨基)甲氧基膦
95%
别名:
Chloro(diisopropylamino)methoxyphosphine, 甲基 N,N-二异丙基氯亚磷酰胺, 甲基 N,N-二异丙基膦酰胺基氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NP(OCH3)Cl
CAS号:
分子量:
197.64
Beilstein:
3600769
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
沸点
34-35 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COP(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClNOP/c1-6(2)9(7(3)4)11(8)10-5/h6-7H,1-5H3
InChI key
VOVWQRQDSCYAEA-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成聚合物负载的脱氧寡核苷酸和寡核糖核苷酸的试剂。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 747-747 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 2195-2195 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 47-47 (1983)