Merck
302309
Sigma-Aldrich
2-氰乙基N,N-二异丙基氯亚磷酰胺
Cl 13.5-15.5 %
别名:
氯代(二异丙基氨基)-β-氰基乙氧基膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
CAS号:
分子量:
236.68
Beilstein:
3588525
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
成份
Cl, 13.5-15.5%
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
InChI 密鑰
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
使用2-氰基乙基,N,N-二异丙基氯代亚磷酰胺
  • 用于碳水化合物和核苷的选择性单磷酸化
  • 用于将受保护的核糖核苷转化为磷酰胺
  • 作为 3′ 的磷酸化试剂-寡脱氧核苷酸合成中的羟基
  • 在可放大的液相寡核苷酸合成中,使用亚磷酰胺化学和 DMT-、iBu-和 Bz-保护的单体。通过提取分离中间体,无需进一步纯化
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Organic Process Research & Development, 10, 1238-1238 (2006)
Tetrahedron Letters, 34, 6189-6189 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 5221-5221 (1994)
Yousef Ahmadibeni et al.
The Journal of organic chemistry, 70(3), 1100-1103 (2005-01-29)
Two classes of aminomethyl polystyrene resin-bound linkers of p-acetoxybenzyl alcohol were subjected to reactions with 2-cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite to produce the corresponding polymer-bound phosphitylating reagents. These were reacted with a number of unprotected nucleosides and carbohydrates in the presence of 1H-tetrazole.
Tetrahedron Letters, 45, 509-509 (2004)