Merck
251569
Sigma-Aldrich
1,3-甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮
98%, for peptide synthesis
别名:
N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU, N,N-二甲基丙烯基脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N2O
CAS号:
分子量:
128.17
Beilstein:
110562
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
1,3-甲基-3,4,5,6-四氢-2(1H)-嘧啶酮, 98%
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
使用1,3-二甲基-3,4,5,6-四氢化-2(1H)-嘧啶酮(DMPU):
  • 用作氨的N-烷基化反应
  • 醛糖的氧烷基化反应以及合成聚(芳基醚)的通用溶剂。
  • 作为尿素溶剂,通过芳肼盐酸盐与1,3-二酮合成1-芳香基-3,4,5-取代吡唑。
  • 作为不对称氰化酰胺的添加剂。
DMPU/HF可作为亲核氟化剂在普林斯氟化反应中合成取代4-氟代四氢吡喃和4-氟代六氢吡啶。
多功能溶剂,用于手性伯胺的 N-烷基化反应,醛醣的 O-烷基化反应,以及聚(芳醚)的合成。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Intermolecular N-alkylation of amines under conditions of the Mitsunobu reaction: a new solid-phase synthesis of tertiary benzylamines
Zaragoza, Florencio and Stephensen, Henrik
Tetrahedron Letters, 41(11), 1841-1844 (2000)
Thianthrene as an activating group for the synthesis of poly (aryl ether thianthrene)s by nucleophilic aromatic substitution
Edson JB and Knauss DM
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(24), 6353-6363 (2004)
Protecting Groups: Strategies and Applications in Carbohydrate Chemistry, 41(11), 337-370 (2019)
Liebigs Ann. Chem., 683-683 (1993)
Synthesis, 1243-1243 (1993)