Merck
400777
Sigma-Aldrich
碘化镍(II)
powder
别名:
碘化镍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NiI2
CAS号:
分子量:
312.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
797 °C (lit.)
密度
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)