Merck
242578
Sigma-Aldrich
3-氯碘苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4I
CAS号:
分子量:
238.45
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.631 (lit.)
沸点
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
iodo
SMILES字符串
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied[1].
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)