Merck
238090
Sigma-Aldrich
1-溴-4-碘苯
98%
别名:
4-溴-1-碘苯, 4-碘-1-溴苯, 4-碘苯, 4-碘苯基溴, 对溴碘苯, 对溴苯基碘
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4I
CAS号:
分子量:
282.90
Beilstein:
1904545
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
bp
120-122 °C/14 mmHg (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI 密鑰
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用隔膜压力计和扭转质量损失积液研究了1-溴-4-碘苯的蒸气压与温度的函数关系
應用
1-溴-4-碘苯已被用作:
  • 原位去甲硅烷基化和甲硅烷基化炔烃偶联的试剂
  • ent-conduramine A和 ent-7-deoxypancratistatin(生物碱)总合成中的起始试剂
  • 水相溶液中无铜Sonogashira偶联剂的底物
  • 用于β,β,dibromostyrenes的合成
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Representation and assessment of vapour pressure data; a novel approach applied to crystalline 1-bromo-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-iodobenzene, and 1-bromo-4-iodobenzene.
Oonk HAJ, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 30(7), 897-907 (1998)
Synlett, 2061-2061 (2007)
Total syntheses of ent-conduramine A and ent -7-deoxypancratistatin.
Akgun H and Hudlicky T.
Tetrahedron Letters, 40(16), 3081-3084 (1999)
Synlett, 1843-1843 (2007)
Rapid bi-directional synthesis of oligo (1, 4-phenylene ethynylene) s.
Huang S and Tour JM.
Tetrahedron Letters, 40(17), 3447-3450 (1999)