Merck
225800
Sigma-Aldrich
1,2-双(三甲基硅氧基)乙烷
98%
别名:
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
206.43
Beilstein:
1744217
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
沸点
165-166 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
1,2-双(三甲基甲硅烷氧基)乙烷可用于化学合成研究。
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)