Merck
1576708
USP
丙二醇
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
1,2-丙二醇, 丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
2.62 (vs air)
蒸汽压
0.08 mmHg ( 20 °C)
API类
propylene glycol
自燃温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
制造商/商品名称
USP
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
沸点
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
丙二醇USP 参考标准适用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准储备、样品、系统适用性和灵敏度溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行测试和杂质分析:
  • 丙二醇二月桂酸酯
  • 苯妥英钠注射液
  • 羟丙基倍他环糊精
  • 丁二醇
分析说明
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
219.2 °F - closed cup
闪点(°C)
104 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Butylene Glycol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5653-5653 (2020)
Hydroxypropyl Betadex
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(5), 5818-5818 (2020)
Phenytoin Sodium Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5), 3534-3534 (2020)
Propylene Glycol Dilaurate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(3), 5989-5989 (2013)
J S LaKind et al.
Critical reviews in toxicology, 29(4), 331-365 (1999-08-18)
The purpose of this article is to review and interpret the scientific literature on the mammalian toxicity of ethylene glycol (EG) and propylene glycol (PG), with the goal of comparing the toxicity of the two chemicals. This type of review
实验方案
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%