蒸汽密度
5.2 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
viscous liquid
自燃溫度
699 °F
expl. lim.
9.2 %
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.01% peroxides (as H2O2)
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
pH值
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OCCOCCOCCO
&lambda ;
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI 密鑰
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
免責聲明
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
330.8 °F - closed cup
閃點(°C)
166 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%