About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16F7N2P
CAS号:
分子量:
316.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
产品名称
双(四亚甲基)氟代甲酰胺六氟磷酸, ≥99.0% (T)
方案
≥99.0% (T)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-160 °C
应用
peptide synthesis
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChI key
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成铵型偶联剂的试剂
其他说明
方便的肽偶联剂
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)