Merck
09658
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-四甲基氯甲脒六氟磷酸盐
≥98.0% (T)
别名:
TCFH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12ClF6N2P
CAS号:
分子量:
280.58
Beilstein:
7896715
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
99-118 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(Cl)=[N+](\C)C
InChI
1S/C5H12ClN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
CUKNPSDEURGZCO-UHFFFAOYSA-N
應用
N,N,N′,N′-四甲基氯甲脒六氟磷酸盐可作为反应剂用于合成:
  • 肽偶联用鎓盐。
  • 基于苯并三唑的铀试剂,更安全的偶联剂替代品
也可作为试剂用于合成:
  • 癌细胞细胞毒素。
  • 生物偶联试剂。
其他說明
肽合成用偶联剂及制备其他偶联剂的起始原料
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
An Efficient Second-Generation Manufacturing Process for the pan-RAF Inhibitor Belvarafenib
Zell, D., et al.
Organic Process Research & Development, 25, 10, 2338-2350 (2021)
A novel family of onium salts based upon isonitroso meldrum's acid proves useful as peptide coupling reagents
El-Faham A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(19), 3641-3649 (2010)
N, N, N′, N′-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate (TCFH), a powerful coupling reagent for bioconjugation
Tulla-Puche J, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(10), 1968-1971 (2008)
TCFH?NMI: Direct Access to N-Acyl Imidazoliums for Challenging Amide Bond Formations
Beutner, Gregory et. al.
Organic Letters, 20(14), 4218?4222-4218?4222 (2018)
J. Phillip Kennedy and Craig W. Lindsley
Tetrahedron Letters, 51, 2493-2496 (2010)