等级
reagent grade
方案
98%
表单
solid
mp
141-143 °C (lit.)
SMILES字符串
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
四正丁基碘化铵(TBAI)可以在以下反应中作为催化剂:
其他可以使用TBAI作为催化剂的反应有:
- 用N-Boc-L络氨酸合成O-苯甲基-N-Boc-L-络氨酸卞酯。
- 将8--氟-1-氨基萘转化成1-(8-氟-氨基萘-1-)基哌嗪盐酸盐。
- 用4-(4-(1-(2,4-二氯苯基)-4-甲基-3-(派啶-1-基氨基甲酰)-1H-吡唑-5-基)苯基)丁-3-基-1-基甲磺酸合成1-(2,4- 二氯苯基)-5-(4-(碘丁-1-炔基)苯基)-4-甲基-N-(派啶-1-基)-1H-吡唑-3-氨甲酰 。
其他可以使用TBAI作为催化剂的反应有:
- TBAI-叔丁过氧化氢物系统催化无金属条件下,α-甲基苯乙烯衍生物和磺醯醯反应生成烯丙基砜。
- 钯(0)催化苄基锌溴化物和芳基或烯基三氟甲酸交联反应。
- 碳酸铯存在下,氨基,二氧化碳和卤元素三组分交联形成氨基甲酸酯。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Tetrabutylammonium iodide catalyzed allylic sulfonylation of α-methyl styrene derivatives with sulfonylhydrazides.
Li X Xu X and Zhou C
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(100), 12240-12242 (2012)
New Efficient Nickel-and Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Mediated by Tetrabutylammonium Iodide.
Piber M,et al.
Organic Letters, 9(1), 1323-1326 (1999)
Practical Alternative Synthesis of 1-(8-Fluoro-naphthalen-1-yl) piperazine.
Zhu Z, et al.
Organic Process Research & Development, 11(5), 907-909 (2007)
Crystal structure of the human cannabinoid receptor CB 1.
Hua T, et al.
Cell, 167(3), 750-762 (2016)
Solid-phase asymmetric synthesis using a polymer-supported chiral Evans'-type oxazolidin-2-one.
Green R, et al.
Nature Protocols, 8(10), 1890-1890 (2013)