主要文件
8.14645
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium chloride
for synthesis
别名:
Tetra-n-butylammonium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H36ClN
CAS号:
分子量:
277.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
214-195-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
pH值
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
41-44 °C
轉變溫度
flash point 110 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
相关类别
分析報告
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Might contain up to 5% bromide.
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C