H3023
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥90% (HPLC), liquid, Ras/MAP pathway activitor
Synonyme(s) :
20-HETE, 20-Hydroxyarachidonic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid, ~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
liquid
Concentration
~100 μg/mL in ethanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10-
Clé InChI
NNDIXBJHNLFJJP-DTLRTWKJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup